6-Benzyl-2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510151-100MG
APOSOR510151-100MGEA 1100 EUR InStock
APOSOR510151-100MG
6-Benzyl-2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane ≥98%
6-Benzyl-2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane
Formule: C₁₂H₁₅NO
MW: 189,254 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12407094
Numéro CAS: 46246-91-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité