6-Bromo-4-methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510166-100MG
APOSOR510166-100MGEA 288 EUR InStock
APOSOR510166-100MG
6-Bromo-4-methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98%
6-Bromo-4-methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₈BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16610101
Numéro CAS: 1202766-19-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité