1-Chloroisoquinoline-5-sulphonyl chloride ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510168-100MG
APOSOR510168-100MGEA 253 EUR InStock
APOSOR510168-100MG
1-Chloroisoquinoline-5-sulphonyl chloride ≥98%
1-Chloroisoquinoline-5-sulphonyl chloride
Formule: C₉H₅Cl₂NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052630
Numéro CAS: 141519-77-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité