3-Bromo-6-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510175-100MG
APOSOR510175-100MGEA 425 EUR InStock
APOSOR510175-100MG
3-Bromo-6-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine ≥98%
3-Bromo-6-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine
Formule: C₅H₂BrClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1936225-21-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité