7-Bromopyrido[3,2-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Bromopyrido[3,2-d]pyrimidine-2,4-diol
OR510186-100MG
APOSOR510186-100MGEA 42.2 EUR InStock
APOSOR510186-100MG
7-Bromopyrido[3,2-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione ≥98%
7-Bromopyrido[3,2-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Formule: C₇H₄BrN₃O₂
MW: 242,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13250073
Numéro CAS: 1215074-37-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité