Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-7-cyclopentyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxaldehyde ≥98%

Fournisseur: Apollo Scientific

OR510188-1G
APOSOR510188-1GEA 554 EUR InStock
APOSOR510188-1G
2-Chloro-7-cyclopentyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxaldehyde ≥98%
2-Chloro-7-cyclopentyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxaldehyde


Formule: C₁₂H₁₂ClN₃O
MW: 249,696 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1211443-55-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité