3-Iodo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510191-1G
APOSOR510191-1GEA 1010 EUR InStock
APOSOR510191-1G
3-Iodo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98%
3-Iodo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₉H₁₁IN₂O₂
MW: 306,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1627924-19-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité