(S)-Azepan-2-ylmethanol ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510194-500MG
APOSOR510194-500MGEA 453 EUR InStock
APOSOR510194-500MG
(S)-Azepan-2-ylmethanol ≥98%
(S)-Azepan-2-ylmethanol
Formule: C₇H₁₅NO
MW: 129,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19224940
Numéro CAS: 1314999-26-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité