(S)-2-methylpiperidine-2-carboxylic acid ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510197-1G
APOSOR510197-1GEA 1970 EUR InStock
APOSOR510197-1G
(S)-2-methylpiperidine-2-carboxylic acid ≥98%
(S)-2-methylpiperidine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18207175
Numéro CAS: 89115-95-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité