2-Chloro-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)ethan-1-one hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510203-1G
APOSOR510203-1GEA 2220 EUR InStock
APOSOR510203-1G
2-Chloro-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)ethan-1-one hydrochloride ≥98%
2-Chloro-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)ethan-1-one hydrochloride
Formule: C₉H₇ClN₂O·ClH
MW: 231,079 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12197050
Numéro CAS: 1181457-88-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité