7-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazol-2-amine ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510204-1G
APOSOR510204-1GEA 1300 EUR InStock
APOSOR510204-1G
7-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazol-2-amine ≥98%
7-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazol-2-amine
Formule: C₇H₅BrClN₃
MW: 246,492 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1388021-17-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité