2-Bromo-7-chlorobenzo[b]thiophene ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510207-1G
APOSOR510207-1GEA 2070 EUR InStock
APOSOR510207-1G
2-Bromo-7-chlorobenzo[b]thiophene ≥98%
2-Bromo-7-chlorobenzo[b]thiophene
Formule: C₈H₄BrClS
MW: 247,539 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1782669-70-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité