5-Bromo-8-chloro-2-hydroxyquinolin-4(1H)-one ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510210-1G
APOSOR510210-1GEA 753 EUR InStock
APOSOR510210-1G
5-Bromo-8-chloro-2-hydroxyquinolin-4(1H)-one ≥98%
5-Bromo-8-chloro-2-hydroxyquinolin-4(1H)-one
Formule: C₉H₅BrClNO₂
MW: 274,498 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1996052-61-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité