4-Bromo-6-cyanobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510213-500MG
APOSOR510213-500MGEA 2500 EUR InStock
APOSOR510213-500MG
4-Bromo-6-cyanobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98%
4-Bromo-6-cyanobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₄BrNO₂S
MW: 282,113 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1415564-52-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité