rac-AntPhos ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510214-1G
APOSOR510214-1GEA 368 EUR InStock
APOSOR510214-1G
rac-AntPhos ≥98%
rac-AntPhos
Formule: C₂₅H₂₃OP
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30748199
Numéro CAS: 1268693-24-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité