Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole ≥98%

Fournisseur: Apollo Scientific

OR510218-1G
APOSOR510218-1GEA 403 EUR InStock
APOSOR510218-1G
3-Chloro-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole ≥98%
3-Chloro-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole


Formule: C₇H₉ClN₂
MW: 156,613 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1626336-97-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité