2-Bromo-3-methoxy-2-cyclopenten-1-one ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510224-100MG
APOSOR510224-100MGEA 230 EUR InStock
APOSOR510224-100MG
2-Bromo-3-methoxy-2-cyclopenten-1-one ≥98%
2-Bromo-3-methoxy-2-cyclopenten-1-one
Formule: C₆H₇BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 14203-25-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité