2,6-Dibromo-9,10-bis(4-tert-butylphenyl)anthracene 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR51023-1G
APOSOR51023-1GEA 438 EUR InStock
APOSOR51023-1G
2,6-Dibromo-9,10-bis(4-tert-butylphenyl)anthracene 99%
2,6-Dibromo-9,10-bis(4-tert-butylphenyl)anthracene
Formule: C₃₄H₃₂Br₂
MW: 600,44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1187763-68-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité