Methyl 3-bromo-4-methoxy-2-methylbenzoate ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510232-250MG
APOSOR510232-250MGEA 106 EUR InStock
APOSOR510232-250MG
Methyl 3-bromo-4-methoxy-2-methylbenzoate ≥98%
Methyl 3-bromo-4-methoxy-2-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₁BrO₃
MW: 259,097 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23703479
Numéro CAS: 1427501-73-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité