(5-Chlorobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)boronic acid ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510236-100MG
APOSOR510236-100MGEA 390 EUR InStock
APOSOR510236-100MG
(5-Chlorobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)boronic acid ≥98%
(5-Chlorobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)boronic acid
Formule: C₇H₆BClO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31382028
Numéro CAS: 2087452-50-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité