5-Bromo-3-methylquinoline ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510238-1G
APOSOR510238-1GEA 505 EUR InStock
APOSOR510238-1G
5-Bromo-3-methylquinoline ≥98%
5-Bromo-3-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈BrN
MW: 222,081 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23701524
Numéro CAS: 397322-46-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité