2-Bromo-5-iodoimidazo[2,1-b]thiazole ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510240-100MG
APOSOR510240-100MGEA 195 EUR InStock
APOSOR510240-100MG
2-Bromo-5-iodoimidazo[2,1-b]thiazole ≥98%
2-Bromo-5-iodoimidazo[2,1-b]thiazole
Formule: C₅H₂BrIN₂S
MW: 328,956 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1379307-48-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité