(S)-BI-DIME ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510254-100MG
APOSOR510254-100MGEA 267 EUR InStock
APOSOR510254-100MG
(S)-BI-DIME ≥98%
(S)-BI-DIME
Formule: C₁₉H₂₃O₃P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630704
Numéro CAS: 1373432-09-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité