(S,S)-Me-BI-DIME ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510255-100MG
APOSOR510255-100MGEA 297 EUR InStock
APOSOR510255-100MG
(S,S)-Me-BI-DIME ≥98%
(S,S)-Me-BI-DIME
Formule: C₂₀H₂₅O₃P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31707596
Numéro CAS: 1373432-11-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité