(R,R)-iPr-BI-DIME ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2R,3R)-3-(tert-Butyl)-4-(2,6-dimethoxyphenyl)-2-isopropyl-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole
OR510256-100MG
APOSOR510256-100MGEA 157 EUR InStock
APOSOR510256-100MG
(R,R)-iPr-BI-DIME ≥98%
(R,R)-iPr-BI-DIME
Formule: C₂₂H₂₉O₃P
MW: 372,438 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630762
Numéro CAS: 1477517-19-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité