(2S,2'S,3S,3'S)-WingPhos ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2S,2'S,3S,3'S)-4,4'-Di(anthracen-9-yl)-3,3'-di-tert-butyl-2,2',3,3'-tetrahydro-2,2'-bibenzo[d][1,3]oxaphosphole
OR510259-100MG
APOSOR510259-100MGEA 122 EUR InStock
APOSOR510259-100MG
(2S,2'S,3S,3'S)-WingPhos ≥98%
(2S,2'S,3S,3'S)-WingPhos
Formule: C₅₀H₄₄O₂P₂
MW: 738,831 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630708
Numéro CAS: 1435940-19-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité