Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Méthylpyrrole 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methylpyrrole, 1-Methyl-1H-pyrrole

OR5110-100G
APOSOR5110-100GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR5110-100G
1-Méthylpyrrole 98%
1-Méthylpyrrole


Formule: C₅H₇N
MW: 81,12 g/mol
Point d'ébullition: 112…113 °C
Point de fusion: –57 °C
Densité: 0.91 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005345
Numéro CAS: 96-54-8
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité