2-Acetamido-2-deoxy-4-O-(α-L-fucopyranosyl)-D-glucopyranose
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Fuc1-a-4GlcNAc
OR5155T-5MG
APOSOR5155T-5MGEA 321 EUR InStock
APOSOR5155T-5MG
2-Acetamido-2-deoxy-4-O-(α-L-fucopyranosyl)-D-glucopyranose
2-Acetamido-2-deoxy-4-O-(α-L-fucopyranosyl)-D-glucopyranose
Formule: C₁₄H₂₅NO₁₀
MW: 367,349 g/mol
Point de fusion: 216…218 °C (dec.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00153897
Numéro CAS: 76211-71-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité