Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-2-méthylthiophène 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR51728-25G
APOSOR51728-25GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR51728-25G
4-Bromo-2-méthylthiophène 98%
4-Bromo-2-méthylthiophène


Formule: C₅H₅BrS
MW: 177,06 g/mol
Point d'ébullition: 74…76 °C/20mmHg
Densité: 1.581 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04116367
Numéro CAS: 29421-92-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité