Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-chloro-3-nitrobenzoïque 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR51729-100G
APOSOR51729-100GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR51729-100G
Acide 4-chloro-3-nitrobenzoïque 98%
Acide 4-chloro-3-nitrobenzoïque


Formule: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Point de fusion: 180…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007079
Numéro CAS: 96-99-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité