3-Amino-N-methylpropanamide hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR51734-500MG
APOSOR51734-500MGEA 224 EUR InStock
APOSOR51734-500MG
3-Amino-N-methylpropanamide hydrochloride
3-Amino-N-methylpropanamide hydrochloride
Formule: C₄H₁₁ClN₂O
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10686841
Numéro CAS: 51739-61-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité