2-Amino-5-(3-nitrophenyl)-1,3,4-thiadiazole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR51736-1G
APOSOR51736-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR51736-1G
2-Amino-5-(3-nitrophenyl)-1,3,4-thiadiazole 95+%
2-Amino-5-(3-nitrophenyl)-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₈H₆N₄O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00453655
Numéro CAS: 833-47-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité