1-(2-Methoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-[1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid Pinacol ester, 1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
OR51737-250MG
APOSOR51737-250MGEA 30.6 EUR InStock
APOSOR51737-250MG
1-(2-Methoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
1-(2-Methoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₂H₂₁BN₂O₃
MW: 252,1177 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12405649
Numéro CAS: 847818-71-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité