1-Propylpiperazine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR51746-50MG
APOSOR51746-50MGEA 31.9 EUR InStock
APOSOR51746-50MG
1-Propylpiperazine hydrochloride
1-Propylpiperazine hydrochloride
Formule: C₇H₁₆N₂·ClH
MW: 164,676 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11575790
Numéro CAS: 71888-55-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité