4-Hydroxy-3-methoxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methoxypyridin-4-ol
OR51777-1G
APOSOR51777-1GEA 293 EUR InStock
APOSOR51777-1G
4-Hydroxy-3-methoxypyridine
4-Hydroxy-3-methoxypyridine
Formule: C₆H₇NO₂
MW: 125,125 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16998801
Numéro CAS: 62885-41-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité