Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-(4-chlorobenzoyl)benzoïque

Fournisseur: Apollo Scientific

OR5178-500G
APOSOR5178-500GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR5178-500G
Acide 2-(4-chlorobenzoyl)benzoïque
Acide 2-(4-chlorobenzoyl)benzoïque


Formule: C₁₄H₉ClO₃
MW: 260,68 g/mol
Point de fusion: 149…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002474
Numéro CAS: 85-56-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité