2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromo-4-hydroxypyridin-3-yl methyl ether, 2-Bromo-5-methoxypyridin-4-ol
OR51781-1G
APOSOR51781-1GEA 194 EUR InStock
APOSOR51781-1G
2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxypyridine
2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxypyridine
Formule: C₆H₆BrNO₂
MW: 204,021 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20327975
Numéro CAS: 1344046-11-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité