Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 2,3-dichlorobenzoyle

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR5179-5G
APOSOR5179-5GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR5179-5G
Chlorure de 2,3-dichlorobenzoyle
Chlorure de 2,3-dichlorobenzoyle


Formule: C₇H₃Cl₃O
Point d'ébullition: 140 °C/14mmHg
Point de fusion: 28…32 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035937
Numéro CAS: 2905-60-4
EINECS: 220-811-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité