(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
OR51794-5G
APOSOR51794-5GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR51794-5G
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₆Cl₂O₂
MW: 205,03 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01764671
Numéro CAS: 51719-65-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité