1,4-Phénylenediamine dichlorhydraté 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-Diaminobenzene dihydrochloride, 1,4-Phenylenediammonium dichloride, 1,4-Phenylenediamine dihydrochloride, Benzene-1,4-diamine dihydrochloride
OR51807-500G
APOSOR51807-500GEA 309 EUR InStock
APOSOR51807-500G
1,4-Phénylenediamine dichlorhydraté 99%
1,4-Phénylenediamine dichlorhydraté
Formule: C₆H₁₀Cl₂N₂
MW: 181,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013002
Numéro CAS: 624-18-0
ONU: 1673
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité