Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de diméthylcarbamoyle 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Dimethylcarbamyl chloride

OR51817-500G
APOSOR51817-500GEA 161 EUR InStock
APOSOR51817-500G
Chlorure de diméthylcarbamoyle 98%
Chlorure de diméthylcarbamoyle


Formule: C₃H₆ClNO
MW: 107,54 g/mol
Point d'ébullition: 167 °C
Densité: 1.17 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000635
Numéro CAS: 79-44-7
EINECS: 201-208-6
ONU: 2262
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité