Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Dimethoxypyrazine

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR51827-1G
APOSOR51827-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR51827-1G
2,6-Dimethoxypyrazine
2,6-Dimethoxypyrazine


Formule: C₆H₈N₂O₂
Point d'ébullition: 75 °C/10mmHg
Point de fusion: 48…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955843
Numéro CAS: 4774-15-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité