Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Methyliminodiacetic acid 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR51834-100G
APOSOR51834-100GEA 91.6 EUR InStock
APOSOR51834-100G
N-Methyliminodiacetic acid 97%
N-Methyliminodiacetic acid


Formule: C₅H₉NO₄
Point de fusion: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004284
Numéro CAS: 4408-64-4
EINECS: 224-557-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité