(-)-3-[(3S,4S)-3,4-Dimethylpiperidin-4-yl]phenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3S,4S)-(-)-3,4-Dimethyl-4-(3-hydroxyphenyl)piperidine
OR51856-250MG
APOSOR51856-250MGEA 408 EUR InStock
APOSOR51856-250MG
(-)-3-[(3S,4S)-3,4-Dimethylpiperidin-4-yl]phenol 95%
(-)-3-[(3S,4S)-3,4-Dimethylpiperidin-4-yl]phenol
Formule: C₁₃H₁₉NO
MW: 205,296 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23134657
Numéro CAS: 145678-87-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité