N-Boc-D-valine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-D-Val-OH
OR51864-100G
APOSOR51864-100GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR51864-100G
N-Boc-D-valine 99%
N-Boc-D-valine
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,3 g/mol
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038282
Numéro CAS: 22838-58-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité