Acide dibenzoyl-L-tartrique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR51878-100G
APOSOR51878-100GEA 85.8 EUR InStock
APOSOR51878-100G
Acide dibenzoyl-L-tartrique
Acide dibenzoyl-L-tartrique
Formule: C₁₈H₁₄O₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003074
Numéro CAS: 2743-38-6
EINECS: 241-097-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité