Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR51899-100G
APOSOR51899-100GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR51899-100G
Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]amine
Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]amine
Formule: C₁₂H₃₁NO₆Si₂
MW: 341,55 g/mol
Point d'ébullition: 152 °C/3.75mmHg
Densité: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191835
Numéro CAS: 82985-35-1
ONU: 3082
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité