(+)-Benzotetramisole 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-Phenyl-2,3-dihydrobenzo[d]imidazo[2,1-b]thiazole, (+)-BTM, (2R)-2,3-Dihydro-2-phenylimidazo[2,1-b]benzothiazole
OR51900-1G
APOSOR51900-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR51900-1G
(+)-Benzotetramisole 98+%
(+)-Benzotetramisole
Organocatalyst for the kinetic resolution of secondary alcohols by acylation with anhydrides.
Formule: C₁₅H₁₂N₂S
MW: 252,34 g/mol
Point de fusion: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11112169
Numéro CAS: 885051-07-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité