4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-boc-piperazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Boc-4-(6-amino-3-pyridyl)piperazine, tert-Butyl 4-(6-Amino-3-pyridyl)piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-(6-amino-3-pyridyl)piperazine, 4-(6-Amino-3-pyridyl)piperazine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester
OR51957-100G
APOSOR51957-100GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR51957-100G
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-boc-piperazine 98%
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-boc-piperazine
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₄
MW: 278.35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11594962
Numéro CAS: 571188-59-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité