Isonicotinaldéhyde-oxime 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR51992-100G
APOSOR51992-100GEA 154 EUR InStock
APOSOR51992-100G
Isonicotinaldéhyde-oxime 98%
Isonicotinaldéhyde-oxime
Formule: C₆H₆N₂O
Point de fusion: 130…133 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006446
Numéro CAS: 696-54-8
EINECS: 271-796-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité